L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt 97%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO427995000EA
81.8
EUR
ACRO427995000
ACRO427991000
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt 97%
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt
Formel:
C₄H₄K₂O₆ Molekulargewicht: 226,27 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013065 CAS-Nummer: 921-53-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤4 % (150°C, 4 hr) |
Specific optical rotation | +25° to +27° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |