Sie suchten nach: Schutzhelme
73  results were found
SearchResultCount:"73"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Diese Schutzhelme mit Belüftung bieten selbst bei sehr niedrigen Temperaturen (bis zu −30 °C) hohen Schutz. Sie schützen zudem vor heißen Metallspritz...
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Der leichte ABS-Helm bietet ein hohes Maß an Schutz und Haltbarkeit. Er ist multifunktional und vereint Merkmale eines Industrieschutzhelms (EN 3...
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Der Schutzhelm verfügt über ein variables Ventilationssystem mit verstellbaren Ventilationsöffnungen im Stirn- und Nackenbereich, eine PE-Sicherheitsh...
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Helmschale aus Polyethylen (PE) hergestellt.
Artikel-Nr: (JSPAAKF170-000-100)
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: The EVO®5 Olympus® safety helmet combines a super strong ABS shell designed for superior all day protection with the comfort benefits of the Evolution...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MMMAH8)
Lieferant: 3M
Beschreibung: 3M™ Headgear helps provide reliable face protection and is compatible with 3M™ WP Series faceshields.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Die leichten uvex-pheos-Schutzhelme haben ein sportliches Design und bieten maximalen Tragekomfort. Die robuste, starre Helmschale hält zudem Druck vo...
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: EVOLite® is one of the lightest safety helmets for sale in the UK, conforming to EN 397.
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: EVO® VISTAlens® is a next generation, feature-rich safety helmet based on the proven Evolution® head protection technology. Incorporating a fully retr...
Artikel-Nr: (JSPAAJB170-D00-100)
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: EVOLite® is one of the lightest safety helmets for sale in the UK, conforming to EN 397. This model is fitted with CR2 reflective decals and ID badge ...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MMMAX5-P4PTCS1)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Dieser Vierpunkt-Kinnriemen verfügt über eine Magnetschnalle und passt zu den 3M™ SecureFit™ Schutzhelmen der Serien X5000 und X5500.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (JSPAAHV001-100-000)
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: Elasticated chinstrap releases automatically with forces between 150 and 250 Newtons.
UOM: 1 * 10 ST
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Leichte Helme aus HDPE.
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Airwing B-WR safety helmet made from a polyethylene shell.
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Die leichten Schutzhelme von uvex pheos im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort. Die robuste, formbeständige Helmschale hält auch seitlich...
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: Visor carrier clips into universal slot ear defender housing for the Evolution® safety helmet range. Available with polycarbonate or acetate visors to...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 73
no targeter for Bottom