Sie suchten nach: Anstoßkappen
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: JSP LTD
Beschreibung: One of the lightest full shell bump caps available on the market.
Artikel-Nr: (111-1913)
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Diese leichte Anstoßkappe bietet maximalen Tragekomfort sowie Schutz vor Stößen und Schürfungen. Das Innere besteht aus vier Schichten: Stoßdämpfender...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SCTS2011420)
Lieferant: SCOTT SAFETY
Beschreibung: Bumpmaster is a lightweight and wipe clean low profile PE bump cap.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Diese Kappen sind mit einem innovativem Hartschalenelement für zuverlässigen Anstoß-Schutz ausgestattet.
Ausverkauf
Lieferant: SCOTT SAFETY
Beschreibung: Die elegante Anstoßkappe ist aus leichtem Mikrofasergewebe gefertigt. Ihre einzigartige Schalenbauweise sorgt für optimalen Schutz und reicht über das...
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Diese Kappen mit luftigem Mesh-Gewebe besitzen ein innovatives Hartschalenelement für zuverlässigen Anstoß-Schutz.
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Diese Kappen in leuchtgelb oder leuchtorange sind mit einem innovativem Hartschalenelement für zuverlässigen Anstoß-Schutz ausgestattet.
Artikel-Nr: (111-2259)
Lieferant: SCOTT SAFETY
Beschreibung: Praktischer Stoßschutz für den Innen- und Außenbereich. Mit First Base 3 Winter bleiben Arbeiter bei kalter und nasser Witterung warm und trocken.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (UVEX9794.800)
Lieferant: UVEX
Beschreibung: Diese Premium-Kappen in grellen Signalfarben sind mit einem innovativem Hartschalenelement für zuverlässigen Anstoß-Schutz ausgestattet.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Beschreibung: This brushed cotton bump cap is fitted over an ABS liner to provide lightweight head protection where high impact resistance is not essential, but whe...
Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Beschreibung: CenturION™, Cap 2000, Dunkelblau, Baumwolle/Lycra®, Gewicht: 180 g
Lieferant: Portwest
Beschreibung: Sport look bump cap, with large mesh panel on the top, allowing maximum airflow, reflective stripes for enhanced safety and style.
Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Beschreibung: Diese Kappe besteht aus einem Innenhelm aus ABS und einem atmungsaktivem Bezug aus Polyester mit PTFE-Beschichtung. Geeignete Anwendungen sind die Aut...
Artikel-Nr: (PRTWPW59NAR)
Lieferant: Portwest
Beschreibung: Diese Anstoßkappen im klassischen Design besitzen Belüftungsöffnungen für maximale Atmungsaktivität sowie Metallösen, die der Kappe den typischen Base...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Beschreibung: Diese Kappe aus Polyester ist über einer ABS-Auskleidung angebracht, bietet so einen leichten Kopfschutz wo eine hohe Schlagfestigkeit nicht nötig ist...
Lieferant: Portwest
Beschreibung: Bump caps have a inner ABS shell and soft pad for shock absorption.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom