Automatisches Pipettiersystem, Versette™
Lieferant: Thermo Scientific
LABH650-INSTREA 0 EUR
LABH650-06-9630 LABH650-INSTR LABH650-06-96300
Automatisches Pipettiersystem, Versette™
Thermo Scientific™ Versette™ ist ein benutzerfreundliche Liquid-Handling-System im kompakten Format. Es ist kompatibel mit 96- und 384-Kanal-Pipettierköpfen mit einem kompletten Volumenbereich von 0,5 bis 300 µl. Kombiniert mit DART-Spitzen, garantiert der Versette Liquid-Handler genaue und präzise Pipettierergebnisse bei allen Anwendungen.
  • Pipettierköpfe können einfach und ohne Werkzeuge vom Nutzer ausgewechselt werden, während der Vorgang schrittweise von der Thermo Scientific™ ControlMate™ Software begleitet wird
  • Alle Pipettierköpfe haben RFID-Tags zur Selbstidentifizierung
  • Kompatibel mit D.A.R.T.s™ Spitzen mit einzigartigen Dichteigenschaften
  • Plattform mit sechs Plätzen nutzt zwei Ebenen, um den Platzbedarf zu minimieren
  • Nutzerfreundliche Programmieroptionen und visueller, piktogramm-basierter Touchscreen
  • Für komplexere Protokolle und erweiterte Bearbeitung kann die Thermo Scientific™ ControlMate™ Software genutzt werden Betriebssystem: Windows XP, SP3, Windows 7 (32- und 64-bit)
Das Gerät unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen wie das Stempeln und Umformatieren von Mikrotiterplatten sowie die serielle Verdünnung und viele andere Anwendungen in Laboren mit niedrigem bis hohem Durchsatz. Das Gerät ist außerdem optimiert für die Immunoaffinität-Probenvorbereitung mit hohem Durchsatz mit Hilfe von Massenspektrometrie-Immunoassay (MSIA)-Pipettenspitzen als Teil des integrierten MSIA-Workflows. Die MSIA-Spitzen sind kompatibel mit der Versette, wo Probenbindung, Waschen und Elution automatisiert sind um das periodische Durchlaufen von Proben und den passenden Puffern durch die Mikrosäule, die in der Pipettenspitze eingebaut ist, zu ermöglichen. Das komplett selbstständige Immunaffinitäts-System bietet erhöhten Probendurchsatz mit hoher Assay-Reproduzierbarkeit.