Spender für Schaum-Handreiniger, TouchFREE
Lieferant: Deb Stoko
Tough-Tags® Deb® TouchFREE
115-2092EA 87.1 EUR
115-2092
Spender für Schaum-Handreiniger, TouchFREE
Seifen- und Flüssigseifenspender
Dieser Spender für Handwasch-Schaum ist ideal für die Anwendung in öffentlichen Waschräumen geeignet, zum Beispiel in Büros, medizinischen Räumlichkeiten und Laboren, Werkstätten, bei Essenslieferanten und in Cateringbereichen.
  • Minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Mit 4 D-Batteriezellen betrieben kann er etwa 92.000 Mal oder bis zu 3 Jahre verwendet werden, je nachdem, was zuerst eintrifft
  • Dank der durchsichtigen Abdeckungen hat man immer die Inhaltsmenge der Kartusche im Blick, ohne dass der Spender geöffnet werden muss
  • Spender kann mit dem speziellen mitgelieferten Schlüssel geschlossen und geöffnet werden; Umstellung auf schlüssellosen Gebrauch ist ebenfalls möglich
  • für Wandmontage
Zur Verwendung mit FOAM-Handwaschmittel-Kartuschen (PureBAC™ / Deb® Rose / Deb® Azure / Deb® Clear / Refresh™ Clear / Refresh™ Azure / Refresh™ Rose / Refresh™ Relax / Refresh™ Energie).