Schürze, Tychem® 6000 FR ThermoPro, Modell TP275T
Lieferant: DuPont
Tychem®
113-8709EA 613 EUR
113-8709 113-8707 113-8708 113-8705 113-8706 113-8710
Schürze, Tychem® 6000 FR ThermoPro, Modell TP275T
Arbeitskleidung
Diese Schürze bietet mit nur einer Lage Dreifach-Schutz vor Spritzern chemischer Flüssigkeiten, vor Stichflammen und vor Lichtbögen. Sie kombiniert den Chemikalienschutz von Tychem® mit dem Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex®. Damit bietet sie Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal Eindringschutz vor vielen toxischen Industriechemikalien und gibt Zeit zur Flucht vor explosionsartigen Bränden.
  • Nähte aus Nomex®
  • Gesteppte und überklebte Nähte mit Barrierefolie für Schutz und Festigkeit
  • Einstellbare flammenbeständige Verschlüsse am Rücken an Taille und Schulter
  • Angearbeitete Ärmel mit Gummizügen an den Ärmelenden
  • Inhärent antistatisch (EN 1149-5) an der Innenseite
  • Leuchtend orange, für hohe Sichtbarkeit
Ideal für Labore oder zum Tragen über vorhandener flammbeständiger Schutzkleidung, wenn zusätzlicher Chemikalienschutz erforderlich ist.
Gewicht: 280 g/m²
Bitte beachten Sie: Diese Schürze bietet Teilkörperschutz und muss zusammen mit elementarer flammbeständiger Schutzkleidung verwendet werden, die für die Gefahren durch Feuer und Lichtbögen zugelassen ist.
Zertifizierungen: Typ PB [3], EN 1149-5, EN ISO 11612 (Hitze und Feuer), EN ISO 14116 (begrenzte Flammenausbreitung), IEC 61482-2 (elektrische Lichtbögen); Kat. III