Dieser Datenlogger ist mit oder ohne Hygrometer erhältlich und zeichnet Temperatur- oder Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten für 30 Tage auf. Stündliche Daten werden für die aktuellen 7 Tage aufgezeichnet. Für die folgenden 23 Tage werden die jeweiligen Minimum-/Maximum-Werte aufgezeichnet.
- Überwachung kritischer Umgebungsfaktoren ohne physische Verbindung; maximale Signaldistanz ca. 40 m
- Alarmsignal, wenn die Temperatur jenseits der Sollparameter liegt
- Datenanzeige als Diagramm oder Graph bzw. auf einem Kalender; Daten von bis zu sechs Daten-Logger können zum direkten Vergleich auf einem Graph angezeigt werden
- Zu den Indikatoren gehören WBGT (Allgemeine Feuchtkugeltemperatur), Wärme, Schimmel und Qualitätsindizes sowie Speicher voll, aktiver Alarmstatus und niedriger Akkuladestand
- Wetterfestes Gehäuse mit internem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Zertifizierungen: ROHS-konform und CE-zertifiziert.
Lieferumfang: Wird mit Konformitätsbescheinigung zur Bestätigung einer Genauigkeit von vier Temperaturpunkten oder vier Temperatur- und drei Feuchtigkeitspunkten, zwei AAA-Batterien und Anleitung in mehreren Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) geliefert.