Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Sie suchten nach:
Flammenphotometer
10  results were found
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/41/18945241.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Cole-Parmer
Beschreibung:   The PFP7 are low temperature flame photometers designed for the determinations of sodium and potassium in industrial applications – Calcium, barium an...
Lieferant:  VARIAN
Beschreibung:   The Mark 7 atomisation system handles complex matrices and achieves precise results quickly.
Lieferant:  Agilent
Beschreibung:   Flammenphotometer, SeaSpray U
Lieferant:  VARIAN
Beschreibung:   Accessory for spectrophotometers and spectrometers, High flow concentric glass nebulizer with gas fittings for routine analysis of samples to 5% TDS
Lieferant:  VARIAN
Beschreibung:   The operating supplies set includes two 500 ml constant pressure bottle, a diluent bottle (1 l), a three-way SIPS tee piece assembly for SIPS-20, six ...
Artikel-Nr: (VARI110351790)
Lieferant:  VARIAN
Beschreibung:   Accessory for spectrophotometers and spectrometers, Spray chamber assembly
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Beschreibung:   Flame photometer is designed with front loading, unobstructed sample work area, and removable tray for easy cleaning.
Artikel-Nr: (SHEW47542500)
Lieferant:  SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Beschreibung:   Designed to measure up to four elements: Sodium (Na), potassium (K) and calcium (Ca) using air/propane flame.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 10
  1  2  Nächste