2-Amino-4,6-dimethylpyridin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO103580050EA 45.4 EUR
ACRO103580050 ACRO103580250
2-Amino-4,6-dimethylpyridin 99%
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molekulargewicht: 122,1700 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 65…69,5 °C
Flammpunkt: 121 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006322
CAS-Nummer: 5407-87-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm