4-Chlor-2-(methylthio)pyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO163330100EA
107
EUR
ACRO163330100
ACRO163330500
4-Chlor-2-(methylthio)pyrimidin 97%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₅H₅ClN₂S Molekulargewicht: 160,63 Siedepunkt: 139…140 °C (36 mmHg) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 1,381 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006083 CAS-Nummer: 49844-90-8 UN-Nummer: 1760 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5990 to 1.6010 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...