4'-Acetamidoacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO391820250EA
64.9
EUR
ACRO391820250
ACRO391820050
4'-Acetamidoacetophenon 98%
4'-Acetamidoacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molekulargewicht: 177,20 g/mol Schmelzpunkt: 166…170 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014965 CAS-Nummer: 2719-21-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 166 to 170 °C |
HPLC | ≥97.5 % |