4-Biphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO394420250EA
244
EUR
ACRO394420250
ACRO394420050
ACRO394420010
4-Biphenylboronsäure 97%
4-Biphenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₁BO₂ Molekulargewicht: 198,03 g/mol Schmelzpunkt: 241…245 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00093311 CAS-Nummer: 5122-94-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |