2-Nitroterephthalsäure-1-methylester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO398000050EA 46 EUR
ACRO398000050
2-Nitroterephthalsäure-1-methylester 97%
2-Nitroterephthalsäure-1-methylester
Formel: C₉H₇NO₆
Molekulargewicht: 225,17
Schmelzpunkt: 176…178 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024510
CAS-Nummer: 35092-89-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %