Methyl hydrogen isophthalate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO398230010EA
36.3
EUR
ACRO398230010
ACRO398230050
Methyl hydrogen isophthalate 97%
Methyl hydrogen isophthalate
Formel:
C₉H₈O₄ Molekulargewicht: 180,16 g/mol Schmelzpunkt: 194…196 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00029972 CAS-Nummer: 1877-71-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 191 to 197 °C |
GC | ≥96.0 % |