4-Bromphenylchlorformiat 95+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO430150010EA 32.5 EUR
ACRO430150010 ACRO430150050
4-Bromphenylchlorformiat 95+%
4-Bromphenylchlorformiat
Formel: C₇H₄BrClO₂
Siedepunkt: 118 °C (16hPa)
Dichte: 1,648 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013256
CAS-Nummer: 7693-44-9
UN-Nummer: 3277
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %
GC ≥97.5 %