3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester 97%

Lieferant: Acros Organics
Achtung

ACRO430530010EA 60.8 EUR
ACRO430530010
3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester 97%
3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₀H₁₈BNO₂
Siedepunkt: 85 °C (,5Torr)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09953480
CAS-Nummer: 238088-16-9
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR