1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO430540010EA 173 EUR
ACRO430540010
1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester 97%
1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Molekulargewicht: 244,10 g/mol
Schmelzpunkt: 204,2…208.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11054041
CAS-Nummer: 1007206-54-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %