3-Chlor-4-methylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO430620010EA
36.4
EUR
ACRO430620010
ACRO430620100
3-Chlor-4-methylphenylboronsäure 97%
3-Chlor-4-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₂ Molekulargewicht: 170,40 g/mol Schmelzpunkt: 228,3…231.5 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04039010 CAS-Nummer: 175883-63-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |