Isobutylchlorformiat 98%, AcroSeal™
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
430811000.EA
37.7
EUR
430811000.
Isobutylchlorformiat 98%, AcroSeal™
Isobutylchlorformiat
Formel:
C₅H₉ClO₂ Molekulargewicht: 136,58 g/mol Siedepunkt: 128,7 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 1,0475 g/cm³ Flammpunkt: 30 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000642 CAS-Nummer: 543-27-1 UN-Nummer: 3489 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
GC | ≤1 % isobutyl carbonate |
Color scale | ≤100 APHA |
Acidity | ≤0.1 % |