Lithiumdiphenylphosphid 0.5 M in THF, AcroSeal™
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
433621000.EA
206
EUR
433621000.
Lithiumdiphenylphosphid 0.5 M in THF, AcroSeal™
Lithiumdiphenylphosphid
Formel:
C₁₂H₁₀LiP Siedepunkt: 65…67 °C (760 mmHg) Dichte: 0,925 g/cm³ Flammpunkt: –20 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00046054 UN-Nummer: 2924 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to red Liquid |
Titration with HClO4 | 0.40 to 0.60 M |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |