3-Chlorophenyl acetylene 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO433130050EA
179
EUR
ACRO433130050
ACRO433130010
3-Chlorophenyl acetylene 97%
3-Chlorophenyl acetylene
Formel:
C₈H₅Cl Molekulargewicht: 136,578 g/mol Siedepunkt: 178…179 °C (760 mmHg) Flammpunkt: 63 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03839984 CAS-Nummer: 766-83-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |