(3,5-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO433230010EA 239 EUR
ACRO433230010
(3,5-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid 97%
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅CI₃O₂S
Molekulargewicht: 259,54 g/mol
Schmelzpunkt: 108,6…110.6 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631928
CAS-Nummer: 163295-70-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥96.0 % as diethylsulfonamide derivative