3-Brom-1-propylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO433930010EA
52.7
EUR
ACRO433930010
ACRO433930050
3-Brom-1-propylboronsäurepinakolester 97%
3-Brom-1-propylboronsäurepinakolester
Formel:
C₉H₁₈BBrO₂ Molekulargewicht: 248,96 g/mol Siedepunkt: 61…64 °C (,4 mmHg) Dichte: 1,177 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10567053 CAS-Nummer: 124215-44-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |