(R)-tert-Butyl(1,4-dihydroxybutan-2-yl)carbamate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO435570010EA 51.4 EUR
ACRO435570010 ACRO435570050
(R)-tert-Butyl(1,4-dihydroxybutan-2-yl)carbamate 97%
(R)-tert-Butyl(1,4-dihydroxybutan-2-yl)carbamate
Formel: C₉H₁₉NO₄
Schmelzpunkt: 66,4…72.1 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08703679
CAS-Nummer: 397246-14-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +7° to +9° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)