(R)-Tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulphonate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO435820050EA
512
EUR
ACRO435820050
(R)-Tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulphonate 95%
(R)-Tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulphonate
Formel:
C₁₁H₁₇NO₄S Schmelzpunkt: 137,3…141 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00040622 CAS-Nummer: 111769-27-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 136 to 143 °C |
Elemental Analysis | 48.91 to 52.99 % C |
Elemental Analysis | 5.18 to 5.62 % N |
Specific optical rotation | +3° to +5° (20 °C, 589 nm) (c=1, methanol) |