(R)-(-)-Methyl-3-hydroxyisobutyrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO436180010EA 39.5 EUR
ACRO436180010 ACRO436180050
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxyisobutyrat 98%
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxyisobutyrat
Formel: C₅H₁₀O₃
Siedepunkt: 60 °C (4Torr)
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: 81 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063450
CAS-Nummer: 72657-23-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -23° to -29° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)