(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO436490050EA 558 EUR
ACRO436490050 ACRO436490010
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin 97%
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molekulargewicht: 200,28
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094717
CAS-Nummer: 188111-79-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -35° to -38° (20°C, 589 nm) (c=5 in MeOH) / -26.5° to -30.5° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF)