Kaliumtetrachloroplatinat(II) 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dikaliumtetrachloroplatinat
ACRO437030050EA
579
EUR
ACRO437030050
ACRO437030010
Kaliumtetrachloroplatinat(II) 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Kaliumtetrachloroplatinat(II)
Formel:
Cl₄K₂Pt Molekulargewicht: 415,09 g/mol Schmelzpunkt: 250 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011378 CAS-Nummer: 10025-99-7 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to red to brown Crystals |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |