3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-iumbromid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO437760250EA 67.9 EUR
ACRO437760250
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-iumbromid 98%
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium bromide
Formel: C₈H₁₄BrNOS
Molekulargewicht: 252,16 g/mol
Schmelzpunkt: 85…88 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040549
CAS-Nummer: 54016-70-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to orange to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤0.5 %