N-Benzylidenanilin 99%
|
Achtung
|
ACRO437780050EA
48.2
EUR
ACRO437780050
ACRO437780250
N-Benzylidenanilin 99%
N-Benzylidenanilin
Formel:
C₁₃H₁₁N Molekulargewicht: 181,24 g/mol Siedepunkt: 300 °C Schmelzpunkt: 52…54 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003027 CAS-Nummer: 538-51-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 51 to 55 °C |
GC | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...