4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
|
Achtung
|
ACRO438260050EA
189
EUR
ACRO438260050
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₁₀O₂S Molekulargewicht: 182,24 g/mol Schmelzpunkt: 196,1…202.1 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00464469 CAS-Nummer: 40133-07-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 195 to 205 °C |
HPLC | ≥96.0 % |