2-Methoxy-4-nitrobenzonitril 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO440220050EA 107 EUR
ACRO440220050
2-Methoxy-4-nitrobenzonitril 98%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitril
Formel: C₈H₆N₂O₃
Molekulargewicht: 178,15 g/mol
Schmelzpunkt: 179…181 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093781
CAS-Nummer: 101084-96-2
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %