4-Nitro-2,3-lutidin-N-oxid 97%

Lieferant: Acros Organics
Achtung

ACRO441980050EA 58.2 EUR
ACRO441980050 ACRO441980250
4-Nitro-2,3-lutidin-N-oxid 97%
4-Nitro-2,3-lutidin-N-oxid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekulargewicht: 168,15
Schmelzpunkt: 94…96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065172
CAS-Nummer: 37699-43-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR