4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO442470050EA
166
EUR
ACRO442470050
ACRO442470010
4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₅F₃N₂ Molekulargewicht: 186,14 g/mol Schmelzpunkt: 144…146 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042155 CAS-Nummer: 654-70-6 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to orange to brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 138 to 146 °C |
HPLC | ≥96.0 % |