(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO442950010EA
36.3
EUR
ACRO442950010
ACRO442950050
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Formel:
C₃H₉ClN₂O Molekulargewicht: 124,57 g/mol Schmelzpunkt: 213…215 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
33208-99-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥94 to ≤106 % |
Specific optical rotation | +10° to +12° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH) |