Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäurepinakolester ≥97%

Lieferant: Acros Organics
Achtung

ACRO444950050 ACRO444950010
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäurepinakolester ≥97%


Formel: C₁₄H₂₂BNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06795669
CAS-Nummer: 325142-87-8
EINECS: 000-000-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53°C to 57°C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

BESTELLEN

WEITERE INFORMATIONEN

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge