Diclofenac-Natrium 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO445250100EA 91.2 EUR
ACRO445250100
Diclofenac-Natrium 98%
Diclofenac-Natrium
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Molekulargewicht: 318,1 g/mol
Schmelzpunkt: 283…285 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082251
CAS-Nummer: 15307-79-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
pH 6.5 to 7.5