Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäure ≥95%
Lieferant: Acros Organics
Achtung
ACRO445420010 ACRO445420050
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäure ≥95%
Formel: C₆H₉BN₂O₄
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318985
CAS-Nummer: 89641-18-9
EINECS: 000-000-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
BESTELLEN
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge