2,3-Difluorisonicotinsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO446770050EA
243
EUR
ACRO446770050
ACRO446770010
2,3-Difluorisonicotinsäure 97%
2,3-Difluorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₃F₂NO₂ Molekulargewicht: 159,09 g/mol Schmelzpunkt: 165…167 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09031174 CAS-Nummer: 851386-31-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Titration with NaOH | ≥96.0 to ≤104.0 % |