Kaliumwolframat 99.95% -100 mesh für die Spurenanalytik von Metallen
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO448330250EA 49.3 EUR
ACRO448330250 ACRO448330050
Kaliumwolframat 99.95% -100 mesh für die Spurenanalytik von Metallen
Kaliumwolframat
Formel: K₂O₄W
Molekulargewicht: 326,03 g/mol
Schmelzpunkt: 921 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049668
CAS-Nummer: 7790-60-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.05 %