4-Cyan-3-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO448710010EA 61 EUR
ACRO448710010 ACRO448710050
4-Cyan-3-fluorphenylboronsäure 97%
4-Cyan-3-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₅BFNO₂
Molekulargewicht: 164,93 g/mol
Schmelzpunkt: 362…366 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411549
CAS-Nummer: 843663-18-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %