5-Nitro-2-thiophencarbonitril 98%

Lieferant: Acros Organics
Gefahr

ACRO449370050EA 212 EUR
ACRO449370050 ACRO449370010
5-Nitro-2-thiophencarbonitril 98%
5-Nitro-2-thiophencarbonitril
Formel: C₅H₂N₂O₂S
Schmelzpunkt: 42…46 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052401
CAS-Nummer: 16689-02-4
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 46 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR