Prednison 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO448950050EA
184
EUR
ACRO448950050
ACRO448950250
Prednison 98%
Prednison
Formel:
C₂₁H₂₆O₅ Molekulargewicht: 358,43 g/mol Schmelzpunkt: 225…229 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003608 CAS-Nummer: 53-03-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +167° to +175° (20°C, 589 nm) (c= 0.5, dioxane) |