1-Acetylpyren 97%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO449300050EA 97.6 EUR
ACRO449300050
1-Acetylpyren 97%
1-Acetylpyren
Formel: C₁₈H₁₂O
Molekulargewicht: 244,29 g/mol
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021663
CAS-Nummer: 3264-21-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
HPLC ≥96.0 %