Isochinolin-1-carbonitril 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO449570050EA 247 EUR
ACRO449570050 ACRO449570010
Isochinolin-1-carbonitril 98%
Isochinolin-1-carbonitril
Formel: C₁₀H₆N₂
Molekulargewicht: 154,17 g/mol
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134166
CAS-Nummer: 1198-30-7
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
GC ≥97.5 %