2,4-Difluor-3-nitrobenzonitril 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO451420010EA 105 EUR
ACRO451420010
2,4-Difluor-3-nitrobenzonitril 97%
2,4-Difluor-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₂F₂N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226536
CAS-Nummer: 1186194-75-1
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %