Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Thiophen-3-methylamin ≥97%

Lieferant: Acros Organics
Gefahr

ACRO451450100
Thiophen-3-methylamin ≥97%


Formel: C₅H₇NS
Molekulargewicht: 113,18
Siedepunkt: 102 °C (15 mmHg)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01529872
CAS-Nummer: 27757-86-4
EINECS: 000-000-0
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

 

BESTELLEN

WEITERE INFORMATIONEN

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge