(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO451460100EA 656 EUR
ACRO451460100
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine 97%
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
Formel: C₇H₁₆N₂
Molekulargewicht: 128,22 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C (20 mmHg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05022430
CAS-Nummer: 7149-42-0
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %