1-Boc-4-(methylamino)piperidin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO454800010EA 60.7 EUR
ACRO454800010
1-Boc-4-(methylamino)piperidin 95%
1-Boc-4-(methylamino)piperidin
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molekulargewicht: 214,3046 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02259411
CAS-Nummer: 147539-41-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure