2-Pyridinsulfonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO455760050EA
88.5
EUR
ACRO455760050
2-Pyridinsulfonsäure 97%
2-Pyridinesulphonic acid
Formel:
C₅H₅NO₃S Molekulargewicht: 159,1631 g/mol Schmelzpunkt: 244…249 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00234080 CAS-Nummer: 15103-48-7 UN-Nummer: 2585 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 245 to 252 °C |
HPLC | ≥96.0 % |